Läs mer
1-Methyl Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl Adenosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 281.112 |
| Procent renhet | >95% |