Läs mer
1-Methyl Chrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylchrysene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 242.1096 |