Läs mer
1-Methyl-D-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-D-tryptophan |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 218.1055 |