missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-d3-2-(4-methylbenzoyl)pyrrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-d3-2-(4-methylbenzoyl)pyrrole |
| CAS | 1185001-74-4 |
| Molekylformel | C10 H8 O6 S2 . C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6S2.C5H11NO2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;1-4(3-6)2-5(7)8/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(CN)CC(=O)O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-methylbutanoic acid;naphthalene-1,5-disulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.443 |
| Formel vikt | 405.055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?