missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-d3-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-5-tetrazolethiol methyl-d3 |
| CAS | 345909-96-8 |
| Molekylformel | C2 2H3 H N4 S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])n1nnnc1S |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)tetrazole-5-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vikt | 119.0345 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?