missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-d3-imidazole, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-d3-imidazole |
| CAS | 16650-76-3 |
| Molekylformel | C4 2H3 H3 N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.12 |
| Formel vikt | 85.0719 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?