Läs mer
1-Methyl-d3-L-tryptophan, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-L-tryptophan-D3 (1-methyl-D3) |
| CAS | 1801851-87-5 |
| Molekylformel | C12 D3 H11 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | L-Tryptophan, 1-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Methyl-d3)-L-tryptophan (ACI), 1-Methyl-L-tryptophan-d3, 1-Methyl-L-tryptophan-D3 (1-methyl-D3), (2 S)-2-Amino-3-[1-(methyl-d3)-1 H-indol-3-yl]propanoic acid, 1-Methyl-d3-L-tryptophan |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10 H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-3-[1-(trideuteriomethyl)indol-3-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.2703 |
| Formel vikt | 221.1244 g/mol |
| Visa mer |