missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol), Mikromol™
Beskrivning
1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol ((1-Methyl-4-piperidyl)diphenylmethanol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol |
| CAS | 6071-92-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-α,α-diphenyl-4-piperidinemethanol, NSC 139647, VUF 4589 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18,21H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1-methylpiperidin-4-yl)-diphenylmethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?