Learn More
1-Methyl-Inosine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-Inosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 282.096 |
| Procent renhet | >95% |