Läs mer
1-metyl-L-4,5-dihydroorotisk syra, TRC
Produktkod. 30464479
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30464479 100 mg
1 options
Produktkod. 30464479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338543100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Molekylformel C6H8N2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
LEDER OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
IUPAC-namn (4S)-1-metyl-2,6-dioxo-1,3-diazinan-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 172.14
Formel vikt 172.0484