Läs mer
1-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Produktkod. 16470479
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470479 10 mg -
16404136 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470479 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW017006
MedChemExpress 1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-L-histidine
CAS 332-80-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11N3O2
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (738.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CN(C)C=N1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism