Läs mer
1-metylmebendazol, TRC
Produktkod. 30477405
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477405 10 mg
30466650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30477405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32015010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132119-11-0
Molekylformel C17 H15 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 309.32
Synonym Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. D (EP)
IUPAC-namn metyl N-(5-benzoyl-1-metylbenzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
Formel vikt 309.1113
Procent renhet >95%