missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-nicotinamide Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-nicotinamide Iodide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| Formel vikt | 263.976 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?