Läs mer
1-Methyl Xanthine-d3, TRC
Produktkod. 30479170
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479170 1 mg
30473533 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3385771MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216430-61-3
Molekylformel C6 2H3 H3 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
Synonym 1-Methyl Xanthine D3
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)-3,9-dihydropurine-2,6-dione
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylxanthine-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1D3
Formel vikt 169.0679