Läs mer
1-Methyl Xanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylxanthine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12) |
| Formel vikt | 166.0491 |