Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1-metyladenin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10227073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10227073 100 mg Glasflaska 100mg
10701671 25 mg Glasflaska 25mg
10398380 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10227073 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 201311000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5142-22-3
Molekylformel C6H7N5
Molekylvikt (g/mol) 149.16
MDL-nummer MFCD00010532
InChI-nyckel HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC-namn 1-metylpurin-6-amin
LEDER CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyladenine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Beige eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.