Läs mer
1-metyladenin, TRC
Produktkod. 30012821
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012821 25 mg
30005076 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM14393525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5142-22-3
Molekylformel C6 H7 N5
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Synonym 1-Methyl-1H-purin-6-amine, 1-Methyl-6-aminopurine, 6-Amino-1-methylpurine
IUPAC-namn 1-metylpurin-6-amin
LEDER Cn1cnc2ncnc2c1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyladenine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3
Formel vikt 149.0701