Läs mer
1-Methylazepan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylazepan-2-one |
| CAS | 2556-73-2 |
| Molekylformel | C7H13NO |
| MDL-nummer | MFCD00003263 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C1N(C)CCCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.18 |
| Procent renhet | 98% |