Läs mer
1-metylbensimidazol, 97 %
Produktkod. 11467146
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467146 5 g 5g
11477146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25472.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
1-Methylbenzimidazole är det lämpliga reagenset som används som elektrolytadditiv för de färgsensibiliserade solcellerna och solid state-färgämnessensibiliserade solcellerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Methylbenzimidazole är det lämpliga reagenset som används som elektrolytadditiv för
de färgsensibiliserade solcellerna och solid-state färgsensibiliserade solcellerna.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1632-83-3
Molekylformel C8H8N2
Molekylvikt (g/mol) 132.17
MDL-nummer MFCD00192275
InChI-nyckel FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
IUPAC-namn 1-metylbensimidazol
LEDER CN1C=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylbenzimidazole
Smältpunkt 59°C to 62°C
Kokpunkt 154°C (12 mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 132.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.