Läs mer
1-metylbiguanidhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17971866
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971866 100 mg
17943646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0056.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-metylbiguanid hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
CAS 1674-62-0
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H9 N5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Metformin Related Compound B as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Metformin Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
LEDER Cl.CNC(=N)NC(=N)N
IUPAC-namn 1-karbamimidoyl-3-metylguanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 151.6
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 151,0625 g/mol