Läs mer
1-metylbiguanidhydroklorid, TRC
Produktkod. 17993415
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17993415 10 mg
17980925 25 mg
17991825 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17993415 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26509510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1674-62-0
Molekylformel C3 H9 N5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 151.6
Synonym 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
IUPAC-namn 1-karbamimidoyl-3-metylguanidin; hydroklorid
LEDER Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formel vikt 151.0625
Procent renhet >95%