Läs mer
1-metylcykloheptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424317 5 g 5g
11434317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20393.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3761-94-2 | Molekylformel: C8H16O | Molekylvikt: 128,215 g/mol
1-Metylcyklopeptanol används som farmaceutiskt och kemiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
1-Metylcyklopeptanol används som farmaceutiskt och kemiskt mellanmaterial.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3761-94-2
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00021672
InChI-nyckel XFFKAYOHINCUNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcycloheptanol, cycloheptanol, 1-methyl, 1-methylcycloheptanol-1, 1-methyl-cycloheptanol, methylcycloheptanol-1, 1-methyl cycloheptanol, cycloheptanol,1-methyl
PubChem CID 77376
IUPAC-namn 1-metylcykloheptan-1-ol
LEDER CC1(CCCCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcycloheptanol
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.