Läs mer
1-Metylcyklohexankarboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11420317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420317 5 g 5g
11430317 25 g 25g
11454160 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21713.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1123-25-7 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
1-Metyl-1-cyklohexankarboxylsyra användes som intern standard vid bestämning av valproinsyrametaboliter. Har även använts som ett antikonvulsivt läkemedel och orsakar mognad av murina neuroblastomceller in vitro. Används i syntesen av p38 kartkinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-25-7
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00001463
InChI-nyckel REHQLKUNRPCYEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-methylcyclohexylcarboxylic acid, 1-methylcyclohexanoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanoic acid, 1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, methyl, acmc-2099ec, 4-09-00-00041 beilstein handbook reference
PubChem CID 70744
IUPAC-namn 1-metylcyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC1(CCCCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 36°C to 39°C
Kokpunkt 236°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1859220
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.