Läs mer
1-Metylcyklohexankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30472769
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30472769 25 g
1 options
Produktkod. 30472769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29476525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1123-25-7
Molekylformel C8H14O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
LEDER CC1(CCCCC1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Formel vikt 142.0994