Läs mer
1-Metylcyklohexankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 1123-25-7 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |