Läs mer
1-metylcyklohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15780799 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15780799 100 g Glasflaska 100g
10687472 5 g Glasflaska 5g
10473045 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15780799 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-67-0
MDL-nummer MFCD00003857
InChI-nyckel VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11550
IUPAC-namn 1-metylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1(CCCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclohexanol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 26°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Kokpunkt 168°C (752.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H14O
Linjär formel CH3C6H10OH
Brytningsindex 1.4590 to 1.461
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 11
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.19
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.