Läs mer
1-Methylcyclopentanol, 98%
Produktkod. 11476446
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476446 100 g 100g
11456446 5 g 5g
11466446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24744.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1462-03-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00001364
InChI-nyckel CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC-namn 1-metylcyklopentan-1-ol
LEDER CC1(CCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclopentanol
Smältpunkt 36°C to 37°C
Densitet 0.904
Kokpunkt 135°C to 136°C
Flampunkt 40°C (105°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1325
Synonym 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.