Läs mer
1-Methylcyclopentanol, 98%
Product Code. p-7027748
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Product Code. 11456446
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24744.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1462-03-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00001364
InChI-nyckel CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC-namn 1-metylcyklopentan-1-ol
LEDER CC1(CCCC1)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclopentanol
Smältpunkt 36°C to 37°C
Densitet 0.904
Kokpunkt 135°C to 136°C
Flampunkt 40°C (105°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Synonym 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.