missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methylcyclopentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylcyclopentanol |
| CAS | 1462-03-9 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-cyclopentanol, 1-Methyl-1-hydroxycyclopentane, 1-Methylcyclopentan-1-ol, 1-Methylcyclopentyl Alcohol, NSC 23230 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1(O)CCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-methylcyclopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?