missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methylcyclopentanol, TRC

Produktkod. 30478722
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478722 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2952651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclopentanol
CAS 1462-03-9
Molekylformel C6H12O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Hydroxy-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-cyclopentanol, 1-Methyl-1-hydroxycyclopentane, 1-Methylcyclopentan-1-ol, 1-Methylcyclopentyl Alcohol, NSC 23230
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC1(O)CCCC1
IUPAC-namn 1-methylcyclopentan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.0888
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.