Läs mer
1-Methylcyclopentene, 98%
Produktkod. 11443098
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443098 100 g 100g
11423098 5 g 5g
11433098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18816.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-89-0 | C6H10 | 82.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-89-0
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00001397
InChI-nyckel ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC-namn 1-metylcyklopenten
LEDER CC1=CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclopentene
Smältpunkt -142°C
Densitet 0.779
Kokpunkt 73°C to 75°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1900640
Formel vikt 82.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.