Läs mer
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid, 98%
Produktkod. 10674955 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674955 1 g Glasflaska 1g
10675145 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10674955 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194960010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6914-76-7
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00001290
InChI-nyckel DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
PubChem CID 81326
IUPAC-namn 1-metylcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER CC1(CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34.0°C to 36.0°C
Kokpunkt 183.0°C to 185.0°C
Flampunkt 84°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C3H4CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 09, II, 5
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.