Läs mer
1-Methyldibenzothiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyldibenzothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8H,1H3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 198.0503 |
| Frakt skick | Room Temperature |