missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyleneandrosterone, TRC

Produktkod. 30478853
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478853 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3037555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylene-5a-androstan-3a-ol-17-one
CAS 3398-66-1
Molekylformel C20 H30 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Androstan-17-one','3-hydroxy-1-methylene-','(3α,5α)-, (3α,5α)-3-Hydroxy-1-methyleneandrostan-17-one, 1-Methylene-5α-androstan-3α-ol-17-one, 1-Methyleneandrosterone, 3α-Hydroxy-1-methylene-5α-androstan-17-one
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h13-17,21H,1,4-11H2,2-3H3/t13-,14+,15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC(=C)[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1-methylidene-3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 302.4
Formel vikt 302.451
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.