Läs mer
1-Metyletyl 2-[[2-[4-(4-Klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoyl]oxy]-2-metylpropanoat, Mikromol™
Produktkod. 17983416
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17983416 25 mg
1 options
Produktkod. 17983416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0505.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Metyletyl 2-[[2-[4-(4-Klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoyl]oxy]-2-metylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
CAS 217636-48-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H27 Cl O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[2-[4-(4-klorobenzoyl)fenoxi]-2-metylpropanoyl]oxy-2-metylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 446.92
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 446,1496 g/mol