Läs mer
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| CAS | 1286165-14-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H18 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flavoxate Hydrochloride Imp. C (EP), Flavoxate Imp. C (EP), 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester, Flavoxate Hydrochloride Impurity C, Flavoxate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O4/c1-12(2)23-20(22)16-11-7-10-15-17(21)13(3)18(24-19(15)16)14-8-5-4-6-9-14/h4-12H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate |
| Visa mer |