Läs mer
1-metyletyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-bensotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid, Mikromol™
Beskrivning
1-metyletyl 4-hydroxy-2-metyl-2H-1,2-bensotiazin-3-karboxylat 1,1-dioxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| CAS | 118854-48-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H15 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP), Meloxicam USP Related Compound C, Meloxicam USP RC C, Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound C, Meloxicam Impurity F, Piroxicam Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1ÃŽ»^{6},2-benzotiazin-3-karboxylat |
| Visa mer |