missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivning
1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 76508-35-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H13 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. I (EP), Piroxicam Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-7(2)18-12(15)10-11(14)8-5-3-4-6-9(8)19(16,17)13-10/h3-7,13-14H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?