missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 17614-10-7 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester, Phenyl Isopropylcarbamate, NSC 190576 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | phenyl N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?