Läs mer
1-Methylfluoranthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylfluoranthene |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(11)17(12)15/h2-10H,1H3 |
| Formel vikt | 216.0939 |