missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methylguanosine, MedChemExpress

Produktkod. 16487477
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487477 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113136

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.

1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylguanosine
CAS 2140-65-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N5O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (420.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N(C)C3=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Formel vikt 297.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.