Läs mer
1-Methylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylhydantoin |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8) |
| Formel vikt | 114.0429 |