Läs mer
1-Methylhydroxyurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylhydroxyurea |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-4(6)2(3)5/h6H,1H3,(H2,3,5) |