Läs mer
1-metylimidazol-2-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421368
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421368 1 g 1g
15441368 250 mg 250mg
15431368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55201.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13750-81-7 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval, torr plats. Förvara i en tättsluten behållare. Förvaras under kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13750-81-7
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD01321308
InChI-nyckel UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
IUPAC-namn 1-metylimidazol-2-karbaldehyd
LEDER CN1C=CN=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 36°C to 39°C
Kokpunkt 70°C to 74°C (1 mmHg)
Flampunkt 102°C (216°F)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.