Läs mer
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15419365
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419365 250 mg 250mg
15488337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51859.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20485-43-2
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD01863421
InChI-nyckel WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-2-imidazolecarboxylic acid, pubchem8048, acmc-209fas, meimd 2-oh, ksc205s8r, 1-methylimidazole-2-carboxylicacid, n-methyl-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 557678
ChEBI CHEBI:74743
IUPAC-namn 1-methylimidazole-2-carboxylic acid
LEDER CN1C=CN=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Smältpunkt 116°C to 118°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 126.11 (Anhydrous)
Procent renhet ≥90%