Läs mer
1-Methylimidazole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylimidazole-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 20485-43-2 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | Cn1ccnc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methylimidazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.0429 |