missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7027777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476526 1 g 1g
11486526 5 g 5g
11496526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11476526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24786.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19485-35-9
Molekylformel C6H4N4
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD01567299
InChI-nyckel SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 583268
IUPAC-namn 1-methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
LEDER CN1C=NC(C#N)=C1C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
Smältpunkt 83°C to 86°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-dicyano-1-methyl-1h-imidazole, 4,5-dicyano-1-methylimidazole, imidazole, 4,5-dicyano-1-methyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 1-methyl, pubchem8999, acmc-1bvri, 1-methyl-4,5-dicyano-1h-imidazole, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile #
Formel vikt 132.14
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.