Läs mer
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418357 250 mg 250mg
15408357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51866.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41716-18-1
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD02179560
InChI-nyckel WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid
PubChem CID 541509
ChEBI CHEBI:74746
IUPAC-namn 1-methylimidazole-4-carboxylic acid
LEDER CN1C=C(N=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 241°C to 243°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 126.11
Procent renhet 95%