Läs mer
1-metylimidazol-5-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433667
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433667 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15433667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27338.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 39021-62-0 | C5H6N2O | 110,116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde
CAS 39021-62-0
Smältpunkt 52 °C till 57 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C5H6N2O
MDL-nummer MFCD00030439
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
InChI-nyckel BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=NC=C1C=O
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 110.116
PubChem CID 573592
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.