Läs mer
1-metylimidazol, 99 %
Produktkod. 11404284
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404284 100 g 100g
11414284 500 g 500g
11444160 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12575.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.21 SEK
    445.65 SEK / 100g
    Save 85.56 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
1-Metylimidazol används som en prekursor för syntes av pyrrol-imidazolpolyamider, joniska vätskor såsom 1-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat. Det är aktivt involverat i att ta bort syra under produktionen av dietoxifenylfosfin. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylimidazol används som en prekursor för syntes av pyrrol-imidazolpolyamider, joniska vätskor såsom 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate. Det är aktivt involverat i att ta bort syra under produktionen av dietoxifenylfosfin. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-47-7
Molekylformel C4H6N2
Molekylvikt (g/mol) 82.11
MDL-nummer MFCD00005292
InChI-nyckel MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
LEDER CN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole
Smältpunkt -6 °C
Densitet 1.031
Kokpunkt 195 °C till 197 °C
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 105197
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn 1-metyl-lH-imidazol
Formel vikt 82.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1H-imidazol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-1H-imidazol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.